Documenti fondamentali
486140
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
KS13C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Punto di fusione
173 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[K+].[S-][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
ZNNZYHKDIALBAK-AWQJXPNKSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
486140-500MG4061833280416