Documenti fondamentali
485187
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-d13
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hexyl-d13 bromide
About This Item
Formula condensata:
CD3C(CD2)4CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4475 (lit.)
P. ebollizione
154-158 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
1.269 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+13
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
MNDIARAMWBIKFW-UTBWLCBWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Caitlyn M Wolf et al.
Soft matter, 15(25), 5067-5083 (2019-06-12)
The molecular morphology and dynamics of conjugated polymers in the bulk solid state play a significant role in determining macroscopic charge transport properties. To understand this relationship, molecular dynamics (MD) simulations and quantum mechanical calculations are used to evaluate local