482994
[5,6]-Fullerene-C70
98%
Sinonimo/i:
Buckminsterfullerene C70, Fullerene-C70
Saggio
98%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>280 °C (lit.)
Solubilità
benzene: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
toluene: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO 6.2 eV
LUMO 4.6 eV
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C1CC2C3CCC4C5C3C6C2C7C1CC8CC9CC%10CC%11C%12CC%13CC4C%13%14C%12C%15C%11C%16C%10C9C%17C8C7C%18C%17C%16C%15C(C6%18)C5%14
InChI
1S/C70/c1-2-22-5-6-24-13-14-26-11-9-23-4-3(21(1)51-52(22)54(24)55(26)53(23)51)33-31(1)61-35-7-8-27-15-16-29-19-20-30-18-17-28-12-10(25(7)56-57(27)59(29)60(30)58(28)56)37(35)63(33)65-36(4)40(9)67(44(17)42(12)65)69-46(11)47(14)70(50(20)49(18)69)68-43(13)39(6)66(45(16)48(19)68)64-34(5)32(2)62(61)38(8)41(15)64
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are promising materials for use in the active channel of field-effect transistors (FETs), photoabsorbing layers of solar cells and photodetectors because of their ultrafast charge transport mobility.