Documenti fondamentali
482986
Sigma-Aldrich
Fullerene-C84
98%
Sinonimo/i:
C84 Fullerene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C84
Numero CAS:
Peso molecolare:
1008.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder
Solubilità
organic solvents: soluble
Stringa SMILE
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
Caratteristiche e vantaggi
Material is most likely a mixture of the D2d and D2 structural isomers. Most common fullerene impurities are C82 and C86.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)