Documenti fondamentali
480762
Sigma-Aldrich
Zinc citrate dihydrate
97%
Sinonimo/i:
Citric acid zinc salt, Zinc citrate tribasic dihydrate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
334 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.[Zn++].[Zn++].[Zn++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C6H8O7.2H2O.3Zn/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.