Documenti fondamentali
361259
Sigma-Aldrich
Silver citrate hydrate
Sinonimo/i:
Citric acid trisilver salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
AgO2CCH2C(OH)(CO2Ag)CH2CO2Ag·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.70 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
55-65% Ag (by KSCN, titration)
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.OC(CC(=O)O[Ag])(CC(=O)O[Ag])C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C6H8O7.3Ag.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
CUGZZMCNRSJKRJ-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.