Key Documents
47998
Sigma-Aldrich
Fmoc-8-Aoc-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-(Fmoc-amino)caprylic acid, 8-(Fmoc-amino)octanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.46
Beilstein:
8286497
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Mathias Dyrberg Loft et al.
Amino acids, 49(6), 1089-1100 (2017-03-21)
The urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) is overexpressed in several cancers including glioblastoma (GBM) and is an established biomarker for metastatic potential. The uPAR-targeting peptide AE105-NH