464929
5-Hexenoic acid
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2H,1,3-5H2,(H,7,8)
XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
464929-5G | 4061832356730 |
464929-1G | 4061832356716 |