463752
Strontium hydroxide octahydrate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.