462292
N-Benzylethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
2-Benzylaminoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. ebollizione
162 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
NCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
ACYBVNYNIZTUIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?