462268
4,4′-Diamino-2,2′-stilbenedisulfonic acid
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
Amsonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?