Key Documents
461822
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)titanium(IV)
Sinonimo/i:
Bisindenyltitanium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14Cl2Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
190-200 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti]123456789(Cl)C%10C1=C2[C]3%11=[C]4%10C=CC=C%11.C%12=C[C]5%13=[C]6(C=C%12)C7=C8C9%13
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Ti/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
JXBKMHHGNJJERO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organometallics, 12, 559-559 (1993)