Documenti fondamentali
459879
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
288 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)