Documenti fondamentali
459704
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-bromobutyl ether
90%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O(CH2)4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
phenyl
Stringa SMILE
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ron M Versteegen et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(40), 13862-13868 (2005-10-06)
Association of a 16-fold excess of a monodisperse telechelic oligo(THF) (Mw = 1270 g/mol) containing two end groups that selectively bind to the 32 binding sites of a fifth generation dendritic host (Mw = 18,511 g/mol and radius R(h) =