Key Documents
458147
Sigma-Aldrich
Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol
average Mn ~500
Sinonimo/i:
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Peso equivalente
200
PM
average Mn ~500
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
Viscosità
1,500 cP(25 °C)(lit.)
P. eboll.
>250 °C (lit.)
Punto di fusione
<−25 °C (lit.)
Indice di ossidrile
2.5
300 mg KOH/g
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3
OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1,4-Butanediol ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
493732
1,4-Butanediol