Key Documents
455954
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Formula condensata:
Cr2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.18 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble(lit.)
Densità
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)