446327
N-Boc-L-prolinol
98%
Sinonimo/i:
(S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]21/D −48°, c = 1.3 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?