Key Documents
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
558.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
<5% water
Punto di fusione
265-270 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3