Key Documents
444111
Sigma-Aldrich
Erbium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Erbium triperchlorate
About This Item
Formula condensata:
Er(ClO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
1.44 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Erbium(III)perchlorate can be used:
  • To synthesize luminescent metal-organicframeworks.
  • As a rare-earth dopant along with an organicprecursor to prepare fluorophosphate glasses.
  • As a startingmaterial in the preparation of [Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2O,a rare earth complex coordinated with amino acid.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2