Documenti fondamentali
443662
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
Sinonimo/i:
Sodium p -nitrophenoxide hydrate
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4ONa · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.09 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
(wet)
Livello qualitativo
Impurezze
18-30% water
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
443662-2.5KG
443662-500G4061833598221