434981
2-Hydroxyethyl cellulose
average Mv ~1,300,000
Sinonimo/i:
Hydroxyethylcellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Temp. autoaccensione
725 °F
PM
average Mv ~1,300,000
Grado di funzionalizzazione
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
Viscosità
3,400-5,000 cP, 1 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (30 rpm)(lit.)
Densità
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?