Key Documents
430056
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide
96%
Sinonimo/i:
(Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane, NSC 54813
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2P(Br)(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.32
Beilstein:
3599867
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
295-298 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Stereoselective azidolysis of vinyl epoxides
  • Enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine
  • Biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A
  • Enantioselective sytnhesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose
  • Preparation of β-amyloid plaque ligands
  • Decarboxylative cyclopropanation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2