429759
Cloruro di calcio
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.