424528
4,4′-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bismorpholine
97%
Sinonimo/i:
β,β′-Dimorpholinodiethyl ether, 2,2′-Dimorpholinodiethyl ether, 4,4′-(Oxydiethylene)dimorpholine, Bis(morpholinoethyl) ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
309 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter