Documenti fondamentali
42237
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound, PS-PHB-His(Trt)-Fmoc
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
~0.7 mmol/g loading
Dimensione particelle
80-160 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)Cc1nc[n](c1)C(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)