419214
Dimethyl 2,6-dibromoheptanedioate
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dibromoheptanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Punteggio alternativa più verde
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
130-140 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COC(=O)C(Br)CCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14Br2O4/c1-14-8(12)6(10)4-3-5-7(11)9(13)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
AWWJYEJSCIDADZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of difunctional poly(n-butyl acrylate) (pBA) macroinitiator.
- As initiator for the synthesis of dibromo-terminated polystyrene, via atom transfer radical polymerization (ATRP).
- Preparation of polytrithiocarbonate, which serves as Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) agent for radical polymerization reactions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?