415332
Ethylene glycol methyl ether methacrylate
99%
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(8)10-5-4-9-3/h1,4-5H2,2-3H3
YXYJVFYWCLAXHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?