411531
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide
95%
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3