410756
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
97%
Sinonimo/i:
Diethyl benzoylmethylphosphonate, Diethyl phenacylphosphonate, NSC 648426
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
192-193 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC(=O)c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H17O4P/c1-3-15-17(14,16-4-2)10-12(13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
HPEVTTNSIPGLEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Asymmetric Michael addition of β-oxo phosphonates to nitro olefins
- Gem-chlorofluorination of keto phosphonates with subsequent functionalization of the products
- Cyclocondensation reactions to produce arylphosphonates
- Diazo transfer reactions for synthesis of diazo-phosphonyl compounds
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Inverse-electron-demand Diels-Alder reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?