Documenti fondamentali
401218
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum tribromide
About This Item
Formula condensata:
AlBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 81.3 °C)
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Densità
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5