Documenti fondamentali
399981
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol
97%
Sinonimo/i:
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.41
Beilstein:
2060986
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
224-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of novel poly(arylene ethers).
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Bisphenol F analytical standard
Supelco
51453
Bisphenol F
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)