399760
4,5-Difluoroanthranilic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
F2C6H2(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.12
Beilstein:
2834162
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
181-183 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
399760-5G | 4061831984736 |
399760-1G |