399558
Lithium nitride
−60 mesh, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Trilithium nitride
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
−60 mesh
Punto di fusione
840-850 °C (N2)
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li]N([Li])[Li]
InChI
1S/3Li.N
IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
399558-5G | 4061831984668 |
399558-10G | 4061831984651 |
399558-25G | 4061838146281 |