389137
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin
extent of labeling: ~0.7 mol per mol cellulose
Sinonimo/i:
2-HE-β-CD, 2-hydroxyethyl-β-CD, HP-β-CD
Stato
powder
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D 120 to 140°, c = 1 in H2O
Grado di funzionalizzazione
~0.7 mol per mol cellulose
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Descrizione generale
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin is a chemically modified, hydroxyalkylated derivative of cyclodextrin that finds potential use mainly in cosmetics application.
Applicazioni
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin may be used as a chiral selector to resolve cathinone derivatives, lactic acid and oxybutynin enantiomers by capillary electrophoresis (CE), and high performance liquid chromatography (HPLC) techniques.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?