Documenti fondamentali
383163
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Niobium dioxide, Niobium dioxide (NbO2 ), Niobium oxide (Nb2 O4 )
About This Item
Formula condensata:
NbO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Densità
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.