382183
Benzyloxyacetaldehyde
97%
Sinonimo/i:
α-(Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
0.5% hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. eboll.
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (3S,5S)-methyl 6-benzyloxy-3,5-dihydroxyhexanoate
- (S)-5-benzyloxy-4-hydroxypentan-2-one
- myxothiazols
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?