Documenti fondamentali
377317
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C10D7CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.614 (lit.)
P. ebollizione
240-243 °C (lit.)
Densità
1.070 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)