Documenti fondamentali
376760
Sigma-Aldrich
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(OCH3)2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
95-98 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketal
phenyl
Stringa SMILE
COC(C)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene is reported to participate in the bismuth triflate catalyzed deprotection of acetals.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marc D Carrigan et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 1027-1030 (2002-02-22)
Bismuth triflate is a highly efficient catalyst (0.1-1 mol %) for the deprotection of acetals and ketals. The procedure is very facile and selective for acetals derived from ketones and conjugated aldehydes. tert-Butyldimethylsilyl ethers are stable to the reaction conditions.