374067
Sodium chlorodifluoroacetate
96%
Sinonimo/i:
Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
196-198 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3