370932
Hydroxypropyl acrylate, mixture of isomers
contains 200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor, 95%
Sinonimo/i:
Propylene glycol acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
contiene
200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
77 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)COC(=O)C=C.CC(CO)OC(=O)C=C
InChI
1S/2C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7;1-3-6(8)9-5(2)4-7/h2*3,5,7H,1,4H2,2H3
LCAYFFNMFIVNDD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter