369799
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Versatile Wittig reagent used in medicinal chemistry.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?