369713
1-Benzyl-2-methylimidazole
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
1-Benzyl-2-methyl-1H-imidazole, 1-Phenylmethyl-2-methylimidazole, 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Methyl-N-benzylimidazole, N-Benzyl-2-methylimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5645 (lit.)
P. eboll.
125-127 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2/c1-10-12-7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
FBHPRUXJQNWTEW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?