Documenti fondamentali
369292
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-proline ethyl ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.31
Beilstein:
5950140
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 100 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −62°, neat
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)