362824
Acetyltrimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
1-(Trimethylsilyl)ethanone
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1-4H3
REDWSDBFBCDPNI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?