361399
Fluoruro di tetrabutilammonio
75 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
TBAF
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
viscous liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
75 wt. % in H2O
Densità
0.953 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Tripli inibitori della ricaptazione delle monoamine come nuova generazione di antidepressivi
- Alcoli per mezzo dell′idrolisi di alchil silil eteri a pH neutro in soluzioni miste organico-acquose tamponate
- Oligoribonucleotidi con legami fosfonati modificati
- Aril alchil alcoli per mezzo della allilazione di Nozaki-Hiyama catalizzata da ligandi chirali del bipiridildiolo e tricloruro di cromo
- Esteri coniugati dell′acido dienoico con le reazioni di accoppiamento di Suzuki
- Inibitore della o-aminobenzamide macrociclica Hsp90 con attività antitumorale
- Inibitori duali della fosfoinositide 3-chinasi (PI3K)/bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTOR)
- Glucosidi poliacetilenici antidiabetici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?