361283
1,8-Dichlorooctane
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
115-116 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
WXYMNDFVLNUAIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as adsorbate to investigate the performance of carbonaceous materials for the adsorption of emerging pollutants
- to prepare the C20-backbone of 1,20-substituted eicosanes carrying phosphate headgroups and readily derivatizable thiol, maleimido, and activated carboxylic ester moieties
- in the synthesis of planar-chiral imidazolium salt
- in the preparation of biosensors
- in the fabrication of strong polymeric membranes for concentrating amino acids, having applications in food and pharmaceutical industry
- in the synthesis of perfluorocarbons having biomedical applications
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter