359505
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Sinonimo/i:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, MTBD
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. eboll.
75-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCN2CCCN=C12
InChI
1S/C8H15N3/c1-10-5-3-7-11-6-2-4-9-8(10)11/h2-7H2,1H3
OEBXWWBYZJNKRK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.