357758
Methyl thiosalicylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2-mercaptobenzoate
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1S
InChI
1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of thioxanthone, an efficient enantioselective organocatalyst for the intramolecular [2+2] photocycloaddition reaction
- as anionic bidentate ligand, in the preparation of ′2+1′ type complexes of [(99m)Tc]-tricarbonyltechnetium(I) and [(188)Re]-tricarbonylrhenium(I)
- in the synthesis of a series of benzisothiazolone derivatives
- in the synthesis of a new fused benzoheterocyclic compound, [1]benzothieno[3,2-b]furan
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.