Documenti fondamentali
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
Sinonimo/i:
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
Applicazioni
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)