35605
(−)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
(−)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
Saggio
≥95.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@]2([H])C(Cl)(Cl)[C@@](N3S(C4)(=O)=O)(O3)[C@@]14CC2
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m1/s1
HAMBQYFZDBYWHU-VYBWYVTGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Industrial crops and products, 62, 173-178 (2014-09-18)
Artemisia annua L., long used as a tea infusion in traditional Chinese medicine, produces artemisinin. Although artemisinin is currently used as artemisinin-based combination therapy (ACT) against malaria, oral consumption of dried leaves from the plant showed efficacy and will be